Fortfahren mit
46290
Fettrot bläulich
suitable for microscopy
Synonym(e):
Ceresrot 7B, Fettrot 7B, Solvent Red 19
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.46
EC Number:
228-862-5
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534323
Colour Index Number:
26050
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
λmax
367-377 nm in toluene (2nd), 528-538 nm in toluene (1st)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Biochem/physiol Actions
Sudan red 7B, also known as fat red, is a non-fluorescent stain. It is effectively used to stain lipids and is used to indicate the presence of suberin in cell walls.[1] Sudan red 7B acts as a marker for formosan subterranean termite, Coptotermes fornosanus Shiraki.
Appl- Sudan Red 7B has been used to stain root sections of pearl millet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
201618S4136S4261
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
solubility
acetone: 10 mg/mL
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fettrot bläulich
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)