Merck
233080
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)zimtsäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205-207 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
InChIKey
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ionization Constants and Ultraviolet Spectra of Fluoro and Trifluoromethyl trans-Cinnamic Acids.
Filler R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 370-370 (1964)