Wichtige Dokumente
232122
2-Amino-1H-perimidin -hydrobromid Hydrat
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N3 · HBr · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.12 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
297 °C (lit.)
SMILES String
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
InChIKey
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Sulfate-selective electrode and its application for sulfate determination in aqueous solutions.
Lomako SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 562(2), 216-222 (2006)