Fortfahren mit
P73005
Pyromellitsäurediimid
97%
Synonym(e):
Benzol-1,2,4,5-tetracarbonsäure-diimid, Reillex® 402
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-852-1
Beilstein/REAXYS Number:
214780
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc3C(=O)NC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H4N2O4/c13-7-3-1-4-6(10(16)12-8(4)14)2-5(3)9(15)11-7/h1-2H,(H,11,13,15)(H,12,14,16)
InChI key
UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41228752449281391
description
97%
description
97%
description
97%
description
2 % cross-linked with divinylbenzene
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>320 °C (lit.)
mp
283-286 °C (lit.)
mp
225-229 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)