Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 € 114,75 |
Über diesen Artikel
€ 114,75
Listenpreis€ 135,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=C1)=NC2=C1C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
InChI key
FJTNLJLPLJDTRM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: ≥24 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole ≥98% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/351/152/37c98523-590f-4b27-826c-5b3d4b502047/640/37c98523-590f-4b27-826c-5b3d4b502047.png)