289647
3-Amino-4-hydroxy-benzoesäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-aminobenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
3-Amino-4-hydroxy-benzoesäure, 97%
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable