Merck
226033
Sigma-Aldrich
α-Acetoxy-acrylonitril
98%
Synonym(e):
1-Acetoxy-1-cyan-ethylen, 2-Hydroxyacrylonitril
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(OCOCH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.10
Beilstein:
1751158
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
30 mmHg ( 80 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
InChIKey
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)