Merck
225746
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Größe auswählen
100 ML
€ 80,00
800 ML
€ 379,00
€ 80,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 80,00
800 ML
€ 379,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.87
Beilstein:
3535133
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 80,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)