Merck
224510
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-hydroxyphenylessigsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OH)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Jordan et al.
Neurochemical research, 23(4), 513-517 (1998-05-05)
In vivo brain microdialysis was used to monitor 6-[18F]fluoro-L-m-tyrosine (FMT) uptake and metabolism in the striatum of conscious freely moving rats for 3 hours after FMT injection (25 mg/kg, i.v.). Microdialysate collected 20 to 120 min post-dose, contained FMT at