Fortfahren mit
360910
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 42,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
bp
108 °C/11 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3
InChI key
XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate is reported to be responsible for biological nitrification inhibition in sorghum (Sorghum bicolor).
Application
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate may be used in the enzymatic coupling of saccharides to protein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51716900575
description
97%
description
TraceCERT®, 1000 mg/L propionate in water (nominal concentration)
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
assay
97%
assay
-
assay
≥97% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
39-41 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
108 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)