Wichtige Dokumente
223212
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.1 (vs air)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
878 °F
Expl.-Gr.
36 %
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChIKey
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?