Merck
221058
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)methan
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]3CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.25
Beilstein:
1901162
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
42-43 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C7H19N3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
MUMVIYLVHVCYGI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
NMR spectra and their temperature-dependence has been reported for tris(dimethylamino)methane[1]. Tris(dimethylamino)methane reacts with crowded α-(o-nitrophenyl) ketone to yield tetrahydroquinoline derivative[2].
Anwendung
Reagent for the introduction of the dimethylaminoethylidene group.[3] General review;[4] RO polymerization of lactide.[5]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
yDNA: a new geometry for size-expanded base pairs.
Haige Lu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(43), 5834-5836 (2004-11-04)
Advanced Synthesis & Catalysis, 346, 1081-1081 (2004)
Conformational Dynamics of Triple Rotors: Tris (dimethylamino) methane, Triisopropylamine, and Related Molecules1.
Anderson JE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(4), 1290-1296 (1996)
Sci. Synth., 22, 795-795 (2005)
Tetrahedron, 45, 6631-6631 (1989)