Fortfahren mit
213519
Pyronin G
certified by the BSC, Dye content 50 %
Synonym(e):
Pyronin Y, Pyronin J
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-147-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3795789
Colour Index Number:
45005
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, 50%
mp
250-260 °C (lit.)
λmax
548 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
General description
Pyronin Y (C.I. 45005) is an aminoxanthene dye that is present as a weakly lipophilic cation in neutral aqueous solutions. It is also known as pyronine G.
Application
Zertifiziert für den Einsatz in der Methyl-grün-Pyronin-Methode für differentielle Färbung von Nukleinsäuren.
Pyronin Y is commonly used in histology as a constituent of the ethyl (methyl) green-pyronine method for demonstrating DNA and RNA. It is known as a nucleic acid stain for both RNA and DNA. Additionally, it is suitable for other microscopic applications including demonstration of lipofuscin in neurons and simultaneous fixation and staining of phospholipids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9172
description
certified by the BSC, Dye content 50 %
description
for NA electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
composition
Dye content, 50%
composition
Dye content, ≥45%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
250-260 °C (lit.)
mp
250-260 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyronin G
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)