Fortfahren mit
M4910
1-Methylhistamin -dihydrochlorid
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
1-Methyl-4-(β-aminoethyl)imidazol -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.09
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methylhistamin -dihydrochlorid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cn1cnc(CCN)c1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
InChI key
AGXVEALMQHTMSW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Methylhistamindihydrochlorid wird als Standard für die Bewertung der Histaminkonzentration in Kammerwasser von Patienten mit Glaukom mittels Flüssigchromatografie eingesetzt. Es wird auch als Substrat zum Bestimmen der Aminoxidaseaktivität eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
1-Methylhistamin kommt im Hirn vor und ist ein Metabolit von Histamin, das durch Histamin-N-methyltransferase metabolisiert wird. Es dient als Biomarker für die Aktivität des histaminergen Systems in Zerebrospinalflüssigkeit von Patienten mit Morbus Alzheimer, Hypersomnie und anderen neurologischen Erkrankungen.
Hauptmetabolit des Histamins durch die Histamin-N-Methyltransferase
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)