Direkt zum Inhalt
SML1821
Imidafenacin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-α,α-diphenyl-1H-imidazole-1-butanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1-imidazolyl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, CID 6433090 hydrochloride, HY-B06626433090 hydrochloride, KRP-197 hydrochloride, ONO-8025 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(c(ncc3)C)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)N
InChI key
SQKXYSGRELMAAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imidafenacin is a potent antimuscarinic agent that exhibits selectivity toward muscarinic M3 receptors with Kb of 0.317 nM. Imidafenacin is used for treating overactive bladder.
Imidafenacin is a potent antimuscarinic agent that exhibits selectivity toward muscarinic M3 receptors.
Imidafenacin exhibits anticholinergic properties. It also has potential therapeutic effects on prostatic hyperplasia.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)