Wichtige Dokumente
219401
1-Fluor-2-iodbenzol
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.59 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41-−40 °C (lit.)
Dichte
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene
- 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene
- chiral o-phosphanophenyl sulfoxides
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?