218707
Cyclophosphamid Monohydrat
≥98%
Synonym(e):
2-[Bis-(2-chlorethyl)-amino]-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-oxid, Cytoxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChIKey
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ersetzt durch