Wichtige Dokumente
214493
Chrysoidin G
Dye content 90 %
Synonym(e):
4-Phenylazo-m-phenylendiamin -monohydrochlorid, Chrysoidin Y
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
449 nm
SMILES String
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChIKey
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)