Merck
213802
Sigma-Aldrich
Dimethylcyanamid
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
Beilstein:
506093
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C#N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)