Wichtige Dokumente
213497
2-Hydroxycarbazol
97%
Synonym(e):
2-Carbazolol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270-273 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13-12(10)7-8/h1-7,13-14H
InChIKey
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?