N26601
3-Nitrostyrol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
InChIKey
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter