Wichtige Dokumente
213152
2,7-Dimethoxynaphthalin
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-139 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2ccc(OC)cc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-9-4-6-12(14-2)8-10(9)7-11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
PPKHAIRFQKFMLE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?