Merck
8.04079
Germanium(IV)-chlorid
for synthesis
Synonym(e):
Germanium(IV)-chlorid, Germaniumtetrachlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl4Ge
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.45
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-116-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
101 hPa
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83.1 °C
mp
-49.5 °C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
InChI key
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,875–1,877
Identität (ICP-OES): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Germanium(IV)-chlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Does not sustain combustion.
flash_point_c
Does not sustain combustion.