Wichtige Dokumente
211672
Nipecotinsäure
98%
Synonym(e):
3-Piperidincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
261 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
InChIKey
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC23A2(9962)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reactant for synthesis of:
Anticonvulsants
HCV NS5B polymerase inhibitors
Cathepsin S inhibitors
Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?