Fortfahren mit
494178
1-Brom-2-ethinylbenzol
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC≡CC6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
€ 86,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
Application
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)