Wichtige Dokumente
206105
Ammoniumtetrachlorplatinat(II)
99%
Synonym(e):
Platin(II)-ammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pt/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Deactivation study of the hydrodeoxygenation of p-methylguaiacol: Studies catalysts prepared using ammonium tetrachloroplatinate(II), focusing on sustainable chemical processes relevant across academic research (Bouxin et al., 2017).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?