Merck
206059
Sigma-Aldrich
Platin(II)-iodid
98%
Synonym(e):
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
Größe auswählen
1 G
€ 168,00
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 168,00
About This Item
Lineare Formel:
PtI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
mp (Schmelzpunkt)
360 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.