Wichtige Dokumente
20424
(2S,4S)-1-tert.-Butyloxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenyl-phosphinomethyl)-pyrrolidin
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)-pyrrolidin, BPPM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −39±2°, c = 1% in benzene
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H37NO2P2/c1-34(2,3)37-33(36)35-25-32(39(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31)24-27(35)26-38(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29/h4-23,27,32H,24-26H2,1-3H3/t27-,32-/m0/s1
InChIKey
BFMKBYZEJOQYIM-UCGGBYDDSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?