Merck
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-iodid
≥99.98% trace metals basis
Größe auswählen
2 G
€ 217,00
€ 217,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
€ 217,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 217,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.98% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Verunreinigungen
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp (Schmelzpunkt)
350 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)