Merck
203440
Sigma-Aldrich
Indium(III)-chlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Indiumtrichlorid
Größe auswählen
1 G
€ 43,90
10 G
€ 192,00
50 G
€ 737,00
€ 43,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 43,90
10 G
€ 192,00
50 G
€ 737,00
About This Item
Lineare Formel:
InCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 43,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder or flakes (or chunks)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Indium(III)-chlorid ist ein Lewis-Säure-Katalysator,der bei einer Vielzahl von organischen Reaktionen zum Einsatz kommt. Es findet auch Anwendung in der Katalyse, in Solarzellen und in der Optoelektronik.[1][2]
Anwendung
Indium(III)-chlorid wird wie folgt verwendet:
  • Als Katalysator für die Herstellung von 1,3-Dithiolanen aus Aldehyden und Ketonen[1]
  • Für die Acylierung von Phenolen, Thiolen, Alkoholen und Aminen[3]
  • Als Ausgangsstoff für die Herstellung von Indiumzinnoxid(ITO)- Dünnschichten für Farbstoffsolarzellen[2]
  • Zur Herstellung von lösungsgefertigten Oxid-Halbleiter-Dünnschichttransistoren (OS-TFTs), die in Anzeigegeräten verwendet werden können[4]
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Indium(III) chloride as an efficient, convenient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity
Sengodagounder Muthusamy, et al.
Tetrahedron Letters, 42, 359-362 (2001)
A systematic study on effects of precursors and solvents for optimization of solution-processed oxide semiconductor thin-film transistors
Keon-Hee Lim, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5, 7768-7776 (2017)
Synthesis, 1712-1712 (2007)
Mecheril Valsan Nandakumar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (26), 2756-2758 (2007-06-28)
The indium-bipyridine-catalyzed, enantioselective ring-opening of meso-epoxides with aliphatic and aromatic thiols furnished 1,2-mercapto alcohols in good yields and excellent enantioselectivities; the crystal structure of the chiral catalyst reveals a pentagonal-bipyramidal coordination geometry around the indium center.
FTO/ITO double-layered transparent conductive oxide for dye-sensitized solar cells
Takuya Kawashima, et al.},
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 164, 199-202 (2004)
Artikel
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf