Fortfahren mit
20159
n-Butyllithium -Lösung
2.7 M in heptane
Synonym(e):
n-BuLi, Butyllithium, Butyllithium -Lösung, Lithium-1-butanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.06
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209227
Concentration:
2.7 M in heptane
Form:
liquid
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life
concentration
2.7 M in heptane
color
yellow
density
0.71 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Application
n-Butyllithium ist ein starkes Nukleophil in der synthetischen organischen Chemie. Es wird außerdem als Initiator im Polymerisationsprozess verwendet.
Disclaimer
Bei längerer Lagerung kann sich ein Lithiumhydrid-Niederschlag bilden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
186171195596230707
description
2.7 M in heptane
description
1.6 M in hexanes
description
1.4 M in cyclohexane
description
2.5 M in hexanes
concentration
2.7 M in heptane
concentration
1.6 M in hexanes
concentration
1.4 M in cyclohexane
concentration
2.5 M in hexanes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.71 g/mL at 20 °C
density
0.68 g/mL at 25 °C
density
0.769 g/mL at 25 °C
density
0.693 g/mL at 25 °C
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Butyllithium -Lösung
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)