Merck
201324
Sigma-Aldrich
Rhodamin 6G
Dye content 95 %
Synonym(e):
Basic Red 1
About This Item
Lineare Formel:
C28H31N2O3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.01
Farbindexnummer:
45160
Beilstein:
3900071
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 95%
λmax
524 nm
SMILES String
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChIKey
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Rhodamin Analoges, das in Pgp Efflux Assay verwendet wird. Wurde verwendet um die Kinetik von MRP1 verbundenen Efflux zu charakterisieren.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bruno de Gennaro et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 130, 101-109 (2015-04-29)
In view of zeolite potentiality as a carrier for sustained drug release, a clinoptilolite-rich rock from California (CLI_CA) was superficially modified with cetylpyridinium chloride and loaded with diclofenac sodium (DS). The obtained surface modified natural zeolites (SMNZ) were characterized by