Wichtige Dokumente
200999
12-Bromdodecansäure
97%
Synonym(e):
12-Brom-laurinsäure
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15)
InChIKey
YYKBWYBUCFHYPR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)