Fortfahren mit
447463
Methyl-11-bromundecanoat
95%
Synonym(e):
11-Bromoundecanoic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)10CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3
InChI key
HFNPVFKUZYCDIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 11-bromoundecanoate can be used as a reactant to synthesize:
  • Methyl 11-(2,5-dibromophenoxy)undecanoate, which is employed as a precursor to prepare acetylenic cyclophanes.
  • Methyl 11-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]undecanoate, a key intermediate applicable in the synthesis of emmyguyacins side chain.
  • Betain derivatives of 11-bromoundecanoic acid, as potential microbial agents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
467642249084165816
description
95%
description
95%
description
95%
description
technical grade, 95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
bp
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
bp
-
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
-
functional group
bromo, ester
functional group
allyl, bromo, alkyl halide
functional group
aldehyde
functional group
carboxylic acid, bromo
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)