Fortfahren mit
232467
1,11-Dibrom-undecan
≥98%
Synonym(e):
Undecamethylendibromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
€ 117,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-745-0
Beilstein/REAXYS Number:
1740980
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
€ 117,75
Listenpreis€ 157,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
190-192 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10.6 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22Br2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-11H2
InChI key
SIBVHGAPHVRHMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,11-Dibromoundecane was used in preparation of:
  • thermotropic main-chain polyether and has been studied by variable-temperature solid-state 13C NMR spectroscopy
  • discotic side group liquid crystal polymer based on poly(methyl methacrylate)
  • self-assembled monolayer (SAM) substrate, 11-(mercaptoundecyl)triethylene glycol
  • SAM of a ferrocene (Fc)-porphyrin (P)-C60 triad on a gold electrode
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)