Merck
200042
Sigma-Aldrich
Chromylchlorid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Chromylchlorid
Größe auswählen
10 G
€ 98,90
€ 98,90
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 98,90
About This Item
Lineare Formel:
CrO2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
liquid
€ 98,90
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96.5 °C (lit.)
Dichte
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChIKey
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)