Merck
198315
Sigma-Aldrich
Cäsiumchlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
CsCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)