Wichtige Dokumente
197610
2-(3-Bromphenyl)-1,3-dioxolan
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.563 (lit.)
bp
132-133 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
Brc1cccc(c1)C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-11-4-5-12-9/h1-3,6,9H,4-5H2
InChIKey
VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?