Wichtige Dokumente
195898
3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.596 (lit.)
bp
145 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-5-7-13(8-6-12)17-14-4-2-3-11(9-14)10-15/h2-10H,1H3
InChIKey
WLFDEVVCXPTAQA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)