Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C6F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-564-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥97% | description 96% | description AldrichCPR |
| assay ≥97% | assay 96% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 2.238 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index n20/D 1.516 (lit.) | refractive index - |
| bp 198 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) | bp - |
| functional group bromo | functional group fluoro, bromo | functional group aldehyde, fluoro |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?