Wichtige Dokumente
193755
2,5-Diaminopyridin -dihydrochlorid
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-4-1-2-5(7)8-3-4;;/h1-3H,6H2,(H2,7,8);2*1H
InChIKey
RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride was used in the synthesis of:
- organic-inorganic hybrid compound, (C5H9N3)ZnCl4 .H2O
- (2-amino-5 ammoniopyridinium)[CuCl4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Preparation, crystal structure, and physical characterization of a new hybrid material (C5H9N3) ZnCl4? H2O.
Walha S, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(8), 1358-1368 (2010)
Three-Dimensional Network Polymeric Structure of (2-Amino-5 Ammoniopyridinium)[CuCl4]: Crystal Supramolecularity and Magnetic Properties.
Walha S, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(2), 437-442 (2013)