Merck
192546
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloriodbenzol
99%
Größe auswählen
25 G
€ 84,00
€ 84,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 84,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChIKey
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds[1].
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)