Wichtige Dokumente
192414
Ethyl-2-chlorpropionat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?