Wichtige Dokumente
192201
2,4,6-Trimethylbenzolsulfonhydrazid
97%
Synonym(e):
Mesitylen-2-sulfonsäurehydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
InChIKey
JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?