Wichtige Dokumente
190136
α-Ethylphenethylalkohol
97%
Synonym(e):
1-Phenyl-2-butanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
InChIKey
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)