Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-480-8
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
86-89 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone, phenyl
SMILES string
OCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
InChI key
ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyacetophenone can be used as a starting material for the synthesis of:
- Enantioselective 1R-phenyl-1,2-ethanediol in the presence of a rhodium(III) catalyst by asymmetric transfer hydrogenation.
- Copper(II) complexes of 2-hydroxyacetophenone N-substituted thiosemicarbazones.
- Chromium, molybdenum, and ruthenium complexes of 2-hydroxyacetophenone Schiff bases.
- 2-Hydroxyacetophenone-aroyl hydrazone derivatives for inhibition of copper corrosion in nitric acid.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ReagentPlus®, 99% | description - |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 86-89 °C (lit.) | mp 58-61 °C (lit.) | mp 3-6 °C (lit.) | mp 70-74 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl, phenyl, ketone | functional group bromo, ketone | functional group ketone | functional group bromo, ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?