Wichtige Dokumente
154113
4-Methoxy-α-methylbenzylalkohol
99%
Synonym(e):
(4-Methoxyphenyl)methylcarbinol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, (±)-1-(p-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(C)O
InChI
1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)