Wichtige Dokumente
187607
5-Methyl-3-hexen-2-on
technical grade, 75%
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
75%
Form
liquid
Verunreinigungen
<25% 5-methyl-4-hexen-2-one
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChIKey
IYMKNYVCXUEFJE-SNAWJCMRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?