Merck
187402
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
98%
Größe auswählen
10 G
€ 250,00
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 250,00
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
78-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
nitro
SMILES String
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChIKey
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)