Fortfahren mit
366005
5-Hydroxy-2-nitrobenzylalkohol
97%
Synonym(e):
(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)methanol, 1-Nitro-2-hydroxymethyl-4-hydroxybenzene, 3-Hydroxymethyl-4-nitrophenol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzenemethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
111-115 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitro
SMILES string
OCc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
ODWVFIWBWJXDMT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 5-(2′-(dimethylamino)ethoxy)-2-nitrobenzyl alcohol. It may be used as difunctional photo-responsive initiator in the synthesis of thermo-responsive and photo-cleavable amphiphilic block copolymers containing photodegradable linkers as junction points between hydrophilic and hydrophobic chains.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM78311
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
111-115 °C (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
functional group
nitro
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)